Learn More
5-Iodocytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15406539
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Iodocytidine
CAS 1147-23-5
Farbe Weiß
Summenformel C9H12IN3O5
MDL-Nummer MFCD00056070
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Synonym 5-iodocytidine, 5-iodo-cytidine, iodocytidine, cytidine, 5-iodo, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodopyrimidin-2-one, 5-i-cytidine, 5-iodo-d-cytidine, pubchem11079, 5-ic
InChI-Schlüssel LQQGJDJXUSAEMZ-UAKXSSHOSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N)I
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodpyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 369.115
PubChem CID 159359
Formelmasse 369.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallin