Learn More
5-Iodisatin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022286
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20780-76-1
C8H4INO2
273.029
MFCD00016899
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin
88695
5-Iod-1H-Indol-2,3-Dion
C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20780-76-1
C8H4INO2
273.029
MFCD00016899
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
5-iodoisatin, 5-iodoindoline-2,3-dione, 5-iodo isatin, 5-iodoindole-2,3-dione, 5-iodo-2,3-dioxoindoline, 1h-indole-2,3-dione, 5-iodo, 5-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-iodo-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, 5-iodo-isatine, 5-iodo-isatin
88695
5-Iod-1H-Indol-2,3-Dion
C1=CC2=C(C=C1I)C(=O)C(=O)N2
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with phenol yields 5-iodophenolisatin, malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodoisatin unterliegt einer Kondensationsreaktion mit Phenolausbeute von 5-Iodophenolisatin, Malonsäureausbeute von 6-Iodo-2-Chinolon-4-Carbonsäure.
Löslichkeit
Lösliches Aceton, Essigsäure, Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Iodoisatin
Schmelzpunkt ∼276°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 131248
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble acetone,acetic acid,ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 273.03
Reinheit (%) 97%