Learn More
5-Iodotoluic Acid, TRC
Artikelnummer. 30403100
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30403100 500 mg
30400153 250 mg
30397107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30403100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI708645500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133232-58-3
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.04
Synonym 4-Iodo-2-methylbenzoic Acid
IUPAC-Name 4-iodo-2-methylbenzoic acid
SMILES Cc1cc(I)ccc1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodotoluic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 261.9491