Learn More
5-Iodouridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-Iodouridine has shown to enhance the effect of gamma irradiation in hamster cells. It is used as catalytic agent, petrochemical additive, used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodouridin hat gezeigt, dass die Wirkung der Gammabestrahlung in Hamsterzellen verbessert wird. Es wird als Katalysator und petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
5-Iodouridin hat gezeigt, dass die Wirkung der Gammabestrahlung in Hamsterzellen verbessert wird. Es wird als Katalysator und petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Iodouridine |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 33665 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 370.1 |
Reinheit (%) | 96% |
Physikalische Form | Pulver |