Learn More
5-Isocyanat-1-methyl-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881465
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
884507-16-8
C10H8N2O
172.19
MFCD09702358
RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
24229489
CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
884507-16-8
C10H8N2O
172.19
MFCD09702358
RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
24229489
CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Chemischer Name oder Material 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
IUPAC-Name 5-Isocyanato-1-Methylindol
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 97%