Learn More
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic Acid |
| CAS | 383135-03-3 |
| Summenformel | C12H16O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(1-methylethyl)benzeneacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-8(2)9-4-5-11(15-3)10(6-9)7-12(13)14/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC(C(C)C)=CC=C1OC |
| IUPAC-Name | 2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.25 |
| Formelmasse | 208.11 |