Learn More
5-Isopropyl-3-[4-(4-aminobenzyl)phenyl]hydantoin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Isopropyl-3[4-(4-aminobenzyl)phenyl]hydantoin |
| CAS | 264285-90-7 |
| Summenformel | C19 H21 N3 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3-[4-[(4-Aminophenyl)methyl]phenyl]-5-(1-methylethyl)-2,4-imidazolidinedione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H21N3O2/c1-12(2)17-18(23)22(19(24)21-17)16-9-5-14(6-10-16)11-13-3-7-15(20)8-4-13/h3-10,12,17H,11,20H2,1-2H3,(H,21,24) |
| SMILES | CC(C)C1NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cc3ccc(N)cc3)cc2 |
| IUPAC-Name | 3-[4-[(4-Aminophenyl)methyl]phenyl]-5-Propan-2-ylimidazolidin-2,4-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 323.389 |
| Formelmasse | 323.163 |