Learn More
5-Methoxy-1-[4-(difluormethyl)phenyl]-1-pentanonoxim, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methoxy-1-[4-(difluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime |
| CAS | 1391062-36-4 |
| Summenformel | C13H17F2NO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H17F2NO2/c1-18-9-3-2-4-12(16-17)10-5-7-11(8-6-10)13(14)15/h5-8,13,17H,2-4,9H2,1H3 |
| SMILES | COCCCCC(=NO)C1=CC=C(C=C1)C(F)F |
| IUPAC-Name | N-[1-[4-(Difluormethyl)phenyl]-5-methoxypentyliden]hydroxylamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 257.28 |
| Formelmasse | 257.1227 |