Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methoxy-1-methyl-4-nitroindol-3-carboxaldehyd, ≥ 90 %
Marke: Alfa Aesar™ L19270.MD
Weitere Details : CAS : 191846-76-1 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 250mg |
---|
Chemische Identifikatoren
191846-76-1 | |
234.211 | |
YDMDOIHSAYQATQ-UHFFFAOYSA-N | |
10847280 | |
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2[N+](=O)[O-])OC)C=O |
C11H10N2O4 | |
MFCD03093098 | |
5-methoxy-1-methyl-4-nitroindole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl-4-nitro-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methyl-5-methoxy-4-nitro-indole-3-carboxaldehyde, acmc-20am2n | |
5-Methoxy-1-Methyl-4-Nitroindol-3-Carbaldehyd |
Spezifikation
5-Methoxy-1-methyl-4-nitroindole-3-carboxaldehyde | |
∽190°C (decomposition) | |
191846-76-1 | |
MFCD03093098 | |
5-methoxy-1-methyl-4-nitroindole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy-1-methyl-4-nitro-1h-indole-3-carbaldehyde, 1-methyl-5-methoxy-4-nitro-indole-3-carboxaldehyde, acmc-20am2n | |
CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2[N+](=O)[O-])OC)C=O | |
234.211 | |
234.21 |
Air Sensitive | |
250mg | |
C11H10N2O4 | |
7766233 | |
YDMDOIHSAYQATQ-UHFFFAOYSA-N | |
5-Methoxy-1-Methyl-4-Nitroindol-3-Carbaldehyd | |
10847280 | |
≥90% |