Learn More
5-Methoxy-1-methylindol-3-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Methoxy-1-methylindol-3-carboxaldehyd wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
5-Methoxy-1-methylindol-3-carboxaldehyd wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 133°C to 136°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1528827 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 189.22 |
Reinheit (%) | 98% |