Learn More
5-Methoxy-2-Benzimidazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026538
27.46 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2080-75-3
C8H8N2O2
164.164
MFCD00051946
AUPLVAKFTYFHTA-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-benzimidazolinone, 5-methoxy-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 2-hydroxy-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-2-hydroxybenzimidazole, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy-benzimidazolin-2-one, 5-methoxy-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-one
591101
5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)N2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2080-75-3
C8H8N2O2
164.164
MFCD00051946
AUPLVAKFTYFHTA-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-benzimidazolinone, 5-methoxy-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 2-hydroxy-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-2-hydroxybenzimidazole, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy-benzimidazolin-2-one, 5-methoxy-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazol-2-ol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-one
591101
5-Methoxy-1,3-dihydrobenzimidazol-2-on
COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-benzimidazolinone
Schmelzpunkt ∼255°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 141043
Formelmasse 164.17
Reinheit (%) 98%