Learn More
5-Methoxy-2-Methylindol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025708
27.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1076-74-0
C10H11NO
161.20
MFCD00005620
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
70642
5-Methoxy-2-Methyl-(1H)-Indol
COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1076-74-0
C10H11NO
161.20
MFCD00005620
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
70642
5-Methoxy-2-Methyl-(1H)-Indol
COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
It is employed as a reactant in preparation of indolylquinoxalines by condensation reactions, reactant in preparation of alkylindoles via Ir-catalyzed reductive alkylation, reactant in arylation reactions using a palladium acetate catalyst, reactant in enantioselective Friedel-Crafts alkylation and reactant in stereoselective synthesis of cyclopentaindolones via stereoselective [3+2] cyclopentannulation. As an indole derivative shown to be an effective inhibitor of the chlorinating activity of myeloperoxidase (MPO). Used in the metabolic synthesis of arylacetic acid anti-inflammatory synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktant bei der Vorbereitung von Indolylquinoxalinen durch Kondensationsreaktionen, als Reaktant bei der Vorbereitung von Alkylindolen über Ir-katalysierte reduktive Alkylierung, als Reaktant bei Arylierungsreaktionen mit einem Palladiumacetat-Katalysator, als Reaktant bei der enantioselektiven Friedel-Crafts-Alkylierung und als Reaktant bei der stereoselektiven Synthese von Cyclopentaindolonen über stereoselektive [3+2]-Cyclopentannulation verwendet. Erwies sich als indolisches Derivat als wirksamer Inhibitor der Chlorinisationsaktivität der Myeloperoxidase (MPO). Wird bei der Stoffwechselsynthese der entzündungshemmenden Arylessigsäure-Synthese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (sehr schwache Trübung.)
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-methylindole
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (very faint turbidity.)
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) ≥99%