Learn More
5-Methoxy-2-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425337
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425337 5 g 5 Gramm
15415337 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32586.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 216766-13-1 | C7H6F3NO | 177.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216766-13-1
Summenformel C7H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.13
MDL-Nummer MFCD09864699
InChI-Schlüssel MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
PubChem CID 22000196
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin
SMILES COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Menge 5 g
Formelmasse 177.13
Reinheit (%) 97%