Learn More
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515660
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10515660 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10515660 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00192DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 216766-13-1
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H6F3NO
MDL-Nummer MFCD09864699
Menge 5 g
Synonym 5-methoxy-2-trifluoromethyl pyridine, 5-methoxy-2-trifluoromethyl-pyridine, pubchem23560, 3-methoxy-6-trifluoromethylpyridine, 3-methoxy-6-trifluoromethyl pyridine, pyridine,5-methoxy-2-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel MRHJZBSCOLVMGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CN=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-(trifluormethyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 177.13
PubChem CID 22000196
Formelmasse 177.13
Reinheit (%) 97%