Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methoxy-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63667.MD
Weitere Details : CAS : 55556-41-7 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408446
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
55556-41-7
242.322
TTZUYLGBEOWNTP-UHFFFAOYSA-N
3055249
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)OC
C15H18N2O
MFCD08276947
5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-methoxy-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole, 1h-indole, 5-methoxy-3-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl, 5-methoxy-3-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl-1h-indole, methoxymethyltetrahydropyridinylindole, 5-methoxy-3-1-methyl 4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, 5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl indole, 4-5-methoxy-1h-indol-3-yl-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole
5-Methoxy-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indol
Spezifikation
5-Methoxy-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)indole
55556-41-7
MFCD08276947
5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl-1h-indole, 5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-1h-indole, 5-methoxy-3-1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridin-4-yl-1h-indole, 1h-indole, 5-methoxy-3-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl, 5-methoxy-3-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl-1h-indole, methoxymethyltetrahydropyridinylindole, 5-methoxy-3-1-methyl 4-1,2,5,6-tetrahydropyridyl indole, 5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl indole, 4-5-methoxy-1h-indol-3-yl-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 5-methoxy-3-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-4-yl-1h-indole
CN1CCC(=CC1)C2=CNC3=C2C=C(C=C3)OC
242.322
242.32
97%
250mg
C15H18N2O
653284
TTZUYLGBEOWNTP-UHFFFAOYSA-N
5-Methoxy-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)-1H-indol
3055249
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation