Learn More
5-Methoxybenzofuroxan, 97 %
Artikelnummer. 11484904
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484904 5 g 5 Gramm
11494904 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484904 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13822.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-49-3
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.136
MDL-Nummer MFCD00068052
InChI-Schlüssel ABSKHUSUHODMEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxybenzofurazan-1-oxide, 5-methoxy-2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 5-methoxy-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-methoxybenzofuroxane, 5-methoxybenzofurazane 1-oxide, 5-methoxybenzofurazan, 1-oxide, 5-methoxybenzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, 2,1,3-benzoxadiazole,5-methoxy-,1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-methoxy-, monooxide
PubChem CID 321028
IUPAC-Name 5-Methoxy-1-oxid-2,1,3-benzoxadiazol-1
SMILES COC1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxybenzofuroxan
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 5 g
Beilstein 643053
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 97%