Learn More
5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine, TRC
Artikelnummer. 30481981
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481981 50 mg 50 Milligramm
30467828 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26161550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29428-50-0
Summenformel C12H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 316.26
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-1-β-D-ribofuranosyl-5-pyrimidineacetic Acid Methyl Ester, 5-Carboxymethyluridine Methyl Ester
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N(C=C2CC(OC)=O)C(NC2=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxycarbonyl Methyl Uridine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2O8/c1-21-7(16)2-5-3-14(12(20)13-10(5)19)11-9(18)8(17)6(4-15)22-11/h3,6,8-9,11,15,17-18H,2,4H2,1H3,(H,13,19,20)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1