missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methoxyisatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026641
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39755-95-8
C9H7NO3
177.16
MFCD00169023
DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
38333
COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39755-95-8
C9H7NO3
177.16
MFCD00169023
DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
38333
COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1

5-Methoxyisatin is used for Pharmaceutical intermediates, a raw material used in chemical synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-Methoxyisatin wird für pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet, ein Rohstoff, der in der chemischen Synthese verwendet wird.

Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.

Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxyisatin
Schmelzpunkt 199°C to 202°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
IUPAC-Name 5-methoxy-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'