missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methoxypiperonal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044782
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5780-07-4
MFCD00016900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5780-07-4
MFCD00016900

5-Methoxypiperonal is used in the synthesis of oxazole combretastatin A-4 analogs showing anti-tumor activity. It is also used in the synthesis of endothelin-A antagonist ABT-546, and further in the synthesis of antidepressant rolipram.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-Methoxypiperonal wird bei der Synthese von Oxazol Combretastatin A-4 Analoga verwendet, diese zeigen die Aktivität von Antitumoren. Wird auch in der Synthese von Endothelin-A-Antagonisten ABT-546 und weiter in der Synthese von Antidepressiva rolipram verwendet.

Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.

Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Von der Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxypiperonal
Schmelzpunkt 126°C to 132°C
Summenformel C8H10N2O2
Menge 1 g
Beilstein 384077
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
IUPAC-Name 3-Methoxybenzohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
PubChem CID 79848
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'