Learn More
5-Methoxypsoralen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077850
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
484-20-8
C12H8O4
216.19
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
2355
CHEBI:18293
4-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
484-20-8
C12H8O4
216.19
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
bergapten, 5-methoxypsoralen, bergaptene, heraclin, majudin, 4-methoxy-7h-furo 3,2-g chromen-7-one, bergaptan, psoraderm, 5-mop, o-methylbergaptol
2355
CHEBI:18293
4-Methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-on
COC1=C2C=CC(=O)OC2=CC3=C1C=CO3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxypsoralen
Schmelzpunkt 190.0°C to 193.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 216.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methoxypsoralen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.