Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methoxyresorcinol, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61996.MD
Weitere Details : CAS : 2174-64-3 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408598
  • 35.80 € / 250 Milligramm
EU Lager 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
5-Methoxyresorcinol wurde bei der Synthese von Isorobustin verwendet, ersetzt lineare und eckige Benzofurocumarine.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2174-64-3
140.138
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
71648
COC1=CC(=CC(=C1)O)O
C7H8O3
MFCD00002285
5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
5-methoxybenzol-1,3-diol
Spezifikation
5-Methoxyresorcinol
Gelb
250mg
C7H8O3
1423578
Soluble in water.
COC1=CC(=CC(=C1)O)O
140.138
140.14
95%
188°C to 189°C (12mmHg)
78°C to 80°C
2174-64-3
MFCD00002285
5-methoxyresorcinol, flamenol, 3,5-dihydroxyanisole, phloroglucinol monomethyl ether, 1,3-benzenediol, 5-methoxy, 5-methoxy-benzene-1,3-diol, unii-6201e0jif3, dsstox_cid_26525, dsstox_rid_81690, dsstox_gsid_46525
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxybenzol-1,3-diol
71648
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation