Learn More
5-Methoxysalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10742011
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methoxysalicylic acid
Namenshinweis 98%
CAS 2612-02-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8O4
Strukturformel CH3OC6H3(OH)CO2H
MDL-Nummer MFCD00002459
Menge 10 g
Beilstein 10, I, 181
Synonym 5-methoxysalicylic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-methoxy, 5-methoxy-2-hydroxybenzoic acid, 6-hydroxy-m-anisic acid, m-anisic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-5-methoxybenzadelhyde, acid5-methoxysalicylic, 2-hydroxy-5-methoxybenzoic, 5-o-methyl gentisic acid, 2-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.7g/L (10 c)
InChI-Schlüssel IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver