Learn More
5-Methyl-1-Benzothiophen-2-Sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510203
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
90273-30-6
C9H7ClO2S2
246.72
MFCD06200880
YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
2794771
5-Methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
90273-30-6
C9H7ClO2S2
246.72
MFCD06200880
YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
2794771
5-Methyl-1-benzothiophen-2-sulfonylchlorid
CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 246.74
Reinheit (%) 97%