Learn More
5-Methyl-1-Hexin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372326
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11372326 5 g 5 Gramm
11382326 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372326 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06014.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2203-80-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
5-Methyl-1-hexyne is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methyl-1-hexyn wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2203-80-7
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.173
MDL-Nummer MFCD00041610
InChI-Schlüssel HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
PubChem CID 137490
IUPAC-Name 5-Methylhex-1-yn
SMILES CC(C)CCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-hexyne
Dichte 0.732
Siedepunkt 91°C to 93°C
Flammpunkt −4°C (24°F)
Brechungsindex 1.4075
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1731845
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98%