Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-(1H-Pyrazol-4-ylmethyl)amin, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228823
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
894779-67-0
C11H13N3
187.24
GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
28472963
(5-Methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamin
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
894779-67-0
C11H13N3
187.24
GRLXUIRJMGNTQO-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine, 1h-pyrazole-4-methanamine, 5-methyl-1-phenyl, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanamine, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methyl amine
28472963
(5-Methyl-1-phenylpyrazol-4-yl)methanamin
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)CN
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.