Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510145
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
98700-50-6
C11H10N2O
186.214
IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
2776437
5-Methyl-1-Phenylpyrazol-4-Carbaldehyd
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
98700-50-6
C11H10N2O
186.214
IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
2776437
5-Methyl-1-Phenylpyrazol-4-Carbaldehyd
CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%