Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4 -Sulfonylchlorid, 95+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 256.71 |
Reinheit (%) | 95% |