Learn More
5-Methyl-2'-Desoxyzytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15446789
49.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Methyl-2′-Desoxycytidin in einsträngiger DNA kann in cis wirken, um die De-Novo-DNA-Methylierung zu signalisieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Farbe Weiß
Summenformel C10H15N3O4
MDL-Nummer MFCD00006549
Menge 1 g
Synonym 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
SMILES CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 241.247
PubChem CID 440055
ChEBI CHEBI:47876
Formelmasse 241.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver