Learn More
5-Methyl-2-nitrophenol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-165217
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
700-38-9
C7H7NO3
153.14
MFCD00007111
NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
12788
5-Methyl-2-nitrophenol
CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
700-38-9
C7H7NO3
153.14
MFCD00007111
NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
12788
5-Methyl-2-nitrophenol
CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-nitrophenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Farbe Grün bis Gelb
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)OH
Menge 25 g
Beilstein 06, 385
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalline Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methyl-2-nitrophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.