Learn More
5-Methyl-2-Phenyl-2-H-1,2,3-Triazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703049
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
22300-56-7
C10H9N3O2
203.201
MFCD00051653
GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
519936
5-Methyl-2-phenyltriazol-4-carbonsäure
CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
22300-56-7
C10H9N3O2
203.201
MFCD00051653
GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
519936
5-Methyl-2-phenyltriazol-4-carbonsäure
CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 203.2
Reinheit (%) 97%