missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methyl-2-(pentafluorthio)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7028958
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
120985-68-4
C9H7F3O2
204.148
MFCD06660291
YYEMDMKMHBXYPV-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid
14203325
5-methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure
CC1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
120985-68-4
C9H7F3O2
204.148
MFCD06660291
YYEMDMKMHBXYPV-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 5-methyl-2-trifluoromethyl benzoicacid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-benzoic acid
14203325
5-methyl-2-(trifluormethyl)benzoesäure
CC1=CC(=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Löslichkeit
Löslich in Alkohol.

Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'