Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Specifications
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.2700g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 221.64 |
Reinheit (%) | 90% |