Learn More
5-Methyl-4-isoxazolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703085
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
321309-26-6
C4H4ClNO3S
181.59
MFCD02681975
STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
2776141
5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Sulfonylchlorid
CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
321309-26-6
C4H4ClNO3S
181.59
MFCD02681975
STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
2776141
5-Methyl-1,2-Oxazol-4-Sulfonylchlorid
CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Chemischer Name oder Material 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.6
Reinheit (%) 95%