Learn More
Alfa Aesar™ 5-Methyl-4-phenyl-2-(2-pyridyl)-thiazol, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H51777.03
Weitere Details : CAS : 1217863-27-8 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468227
  • 54.55 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1217863-27-8
252.335
ZTYJKDZBAFCCRT-UHFFFAOYSA-N
73012868
CC1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=N2)C3=CC=CC=C3
C15H12N2S
MFCD16251563
5-methyl-4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole, 2-5-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 5-methyl-4-phenyl-2-pyridin-2-yl thiazole
5-Methyl-4-Phenyl-2-Pyridin-2-yl-1,3-Thiazol
Spezifikation
5-Methyl-4-phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole
1g
C15H12N2S
5-methyl-4-phenyl-2-2-pyridyl thiazole, 2-5-methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 5-methyl-4-phenyl-2-pyridin-2-yl thiazole
CC1=C(N=C(S1)C2=CC=CC=N2)C3=CC=CC=C3
252.335
252.33
84°C to 88°C
1217863-27-8
MFCD16251563
ZTYJKDZBAFCCRT-UHFFFAOYSA-N
5-Methyl-4-Phenyl-2-Pyridin-2-yl-1,3-Thiazol
73012868
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation