Learn More
5-Methylcytosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058932
85.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
554-01-8
C5H7N3O
125.13
MFCD00233537
LRSASMSXMSNRBT-UHFFFAOYSA-N
5-methylcytosine, cytosine, 5-methyl, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-methyl, 5-methylcytosine van, 5 methylcytosine, 5-methyl-cytosine, unii-6r795cqt4h, 4-amino-5-methyl-2-pyrimidinol, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one, cytosine, 5-methyl-van
65040
CHEBI:27551
6-Amino-5-Methyl-1H-Pyrimidin-2-on
CC1=C(N)NC(=O)N=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
554-01-8
C5H7N3O
125.13
MFCD00233537
LRSASMSXMSNRBT-UHFFFAOYSA-N
5-methylcytosine, cytosine, 5-methyl, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-methyl, 5-methylcytosine van, 5 methylcytosine, 5-methyl-cytosine, unii-6r795cqt4h, 4-amino-5-methyl-2-pyrimidinol, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one, cytosine, 5-methyl-van
65040
CHEBI:27551
6-Amino-5-Methyl-1H-Pyrimidin-2-on
CC1=C(N)NC(=O)N=C1
5-Methylcytosine is used as a marker to protect DNA from being cut by native methylation-sensitive restriction enzymes. It is also employed in the production of 4-amino-5-hydroxy-5-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-imidazole-1-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methylcytosine
Menge 100 mg
Merck Index 14,6050
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallin