missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Methylhexansäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11489316
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489316 50 g 50 Gramm
11479316 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11489316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19012.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol

Ion-exclusion chromatographic separations of C1-C6 aliphatic carboxylic acids on a sulfonated styrene-divinylbenzene co-polymer resin column, high sensitive conductimetric detection is achieved with 5-methylhexanoic acid as eluent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Chromatographische Ionenausschluss-Trennungen von C1-C6-liphatischen Carbonsäuren auf einer sulfonierten Styrol-Divinylbenzol-Co-Polymer-Harzsäule, hochempfindlicher Leitfähigkeitsnachweis wird mit 5-Metylhexanosäure als Eluent erreicht.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 628-46-6
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00036494
InChI-Schlüssel MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
PubChem CID 12344
IUPAC-Name 5-Methylhexansäure
SMILES CC(C)CCCC(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Methylhexanoic acid
Dichte 0.91
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Geruch Rancid
Brechungsindex 1.422
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.