Learn More
5-Methylisoxazol-3-carbonsäure-d4-Säuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30465790
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465790 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM314957100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester
CAS 2517728-88-8
Summenformel C6H3D4NO3
Menge 100 mg
Synonym 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4 Methyl Ester, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid Methyl Ester, Premnazole
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-3-5(7-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3/i1D3,3D
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])ON=C1C(OC)=O
IUPAC-Name Methyl-5-(methyl-d3)isoxazol-3-carboxylat-4-d
Molekulargewicht (g/mol) 145.15
Formelmasse 145.07