Learn More
5-Methylpiperidin-2-one, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylpiperidin-2-one |
| CAS | 3298-16-6 |
| Summenformel | C6H11NO |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 5-Methyl-2-piperidinone, 5-Methyl-2-piperidone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | O=C1NCC(C)CC1 |
| IUPAC-Name | 5-methylpiperidin-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 113.16 |
| Formelmasse | 113.08 |