Learn More
5-Methylpyridin-2-Boronsäure N-Phenyldiethanolaminester, 50-70 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 439950010
Weitere Details : CAS : 872054-54-1 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11906011
  • 56.66 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
872054-54-1
282.15
5-methylpyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methylpyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 5-methyl-2-pyridineboronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methyl-pyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2 dioxazaborolane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-1,3,6,2-dioxazaborocine
2-(5-Methylpyridin-2-yl)-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocan
C16H19BN2O2
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
16217859
B1(OCCN(CCO1)C2=CC=CC=C2)C3=NC=C(C=C3)C
Spezifikation
5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
1g
C16H19BN2O2
AVMWJACSYAQNDG-UHFFFAOYSA-N
2-(5-Methylpyridin-2-yl)-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocan
16217859
50-70%,see CofA for e
>300.0°C
872054-54-1
5-methylpyridine-2-boronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methylpyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 5-methyl-2-pyridineboronic acid n-phenyldiethanolamine ester, 2-5-methyl-pyridin-2-yl-6-phenyl-1,3,6,2 dioxazaborolane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane, 2-5-methyl-2-pyridinyl-6-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4h-1,3,6,2-dioxazaborocine
B1(OCCN(CCO1)C2=CC=CC=C2)C3=NC=C(C=C3)C
282.15
282.15
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Methylpyridine-2-boronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate