Learn More
5-Methylpyridin-2-carbonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055853
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1620-77-5
C7H6N2
118.14
MFCD06200830
LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylpyridine, 5-methylpicolinonitrile, 5-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 5-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-cyano-3-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 2-cyano-5-methylpyridine 2-cyano-5-picoline, 5-methypicolinonitrile, pubchem12978, 5-methyl picolinonitrile
74183
5-Methylpyridin-2-Carbonitril
CC1=CC=C(N=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1620-77-5
C7H6N2
118.14
MFCD06200830
LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
2-cyano-5-methylpyridine, 5-methylpicolinonitrile, 5-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 5-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-cyano-3-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 2-cyano-5-methylpyridine 2-cyano-5-picoline, 5-methypicolinonitrile, pubchem12978, 5-methyl picolinonitrile
74183
5-Methylpyridin-2-Carbonitril
CC1=CC=C(N=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyridine-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 111125
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest