Learn More
5-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813232
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
2036-41-1
C5H6N2
94.12
MFCD00047386
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
74859
5-Methylpyrimidin
CC1=CN=CN=C1
2036-41-1
C5H6N2
94.12
MFCD00047386
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
74859
5-Methylpyrimidin
CC1=CN=CN=C1
Chemischer Name oder Material 5-Methylpyrimidine
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 52°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.