Learn More
5-Methylthiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302807
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302807 5 g 5 Gramm
11392797 1 g 1 Gramm
11312807 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15879.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3581-89-3 | C4H5NS | 99.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Methylthiazol wird mit n-Butylbromid alkyliert, gefolgt vom Anionenaustausch von Br- für BF4- zum Erreichen von mobilen ionischen Flüssigkeiten mit Raumtemperatur.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3581-89-3
Summenformel C4H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 99.151
MDL-Nummer MFCD00005335
InChI-Schlüssel RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylthiazole, thiazole, 5-methyl, 5-methyl-thiazole, 5-methyl thiazole, zlchem 1239, acmc-1cjhk, #, ksc222m5d
PubChem CID 137980
IUPAC-Name 5-Methyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=CN=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylthiazole
Dichte 1.12
Siedepunkt 141°C to 142°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.528
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 104674
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 99.16
Reinheit (%) 97%