Learn More
5-Methyluridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055629
46.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1463-10-1
C10H14N2O6
258.23
MFCD00006535
DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
5-methyluridine, ribothymidine, thymine riboside, ribosylthymine, uridine, 5-methyl, ribosylthymidine, 5-methyl-uridine, beta-d-ribofuranoside, thymine ribofuranoside, 1-beta-d-ribofuranosyl thymine
445408
CHEBI:45996
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-Methylpyrimidine-2,4-Dion
CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1463-10-1
C10H14N2O6
258.23
MFCD00006535
DWRXFEITVBNRMK-JXOAFFINSA-N
5-methyluridine, ribothymidine, thymine riboside, ribosylthymine, uridine, 5-methyl, ribosylthymidine, 5-methyl-uridine, beta-d-ribofuranoside, thymine ribofuranoside, 1-beta-d-ribofuranosyl thymine
445408
CHEBI:45996
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-Methylpyrimidine-2,4-Dion
CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Methyluridine
Schmelzpunkt 183°C to 184°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 90164
Formelmasse 258.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest