Learn More
5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(N-tert-Butoxycarbonylamino)salicylic Acid |
| CAS | 135321-95-8 |
| Summenformel | C12 H15 N O5 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-12(2,3)18-11(17)13-7-4-5-9(14)8(6-7)10(15)16/h4-6,14H,1-3H3,(H,13,17)(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxy-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 253.25 |
| Formelmasse | 253.095 |