Learn More
5-Nitro-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779318
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
4199-88-6
C12H7N3O2
225.21
MFCD00004981
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
72790
5-Nitro-1,10-Phenanthrolin
C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
4199-88-6
C12H7N3O2
225.21
MFCD00004981
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline
72790
5-Nitro-1,10-Phenanthrolin
C1=CC2=CC(=C3C=CC=NC3=C2N=C1)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-1, 10-phenanthroline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 199.0°C to 203.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 225.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Nitro-1,10-phenanthroline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.