Learn More
5-Nitro-1-Benzothiophen-2-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 241.65 |
Reinheit (%) | 95% |