Learn More
5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 159790-78-0 |
| Summenformel | C10H9N3O2 |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-13(15)10-6-11-8-12(10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2 |
| SMILES | O=N(C1=CN=CN1CC2=CC=CC=C2)=O |
| IUPAC-Name | 1-Benzyl-5-nitro-1H-imidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 203.2 |
| Formelmasse | 203.07 |