Learn More
5-Nitro-1H-imidazol-1-ethanol-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol-d4 |
| CAS | 1794791-19-7 |
| Summenformel | C5H3D4N3O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-(2-Hydroxyethyl)-5-nitroimidazole-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2-Tetradeuterio-2-(5-nitroimidazol-1-yl)ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.15 |
| Formelmasse | 161.0738 |