Learn More
5-Nitro-2-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10215564
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Menge Verpackung unitSize
10215564 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10225564 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10215564 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' MO08378DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 116530-60-0
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00598938
InChI-Schlüssel VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1502066
IUPAC-Name 5-Nitro-1,3-dihydroinden-2-on
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-indanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.