Learn More
5-Nitro-2-indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225564
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10225564 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10215564 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10225564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08378DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 116530-60-0
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00598938
InChI-Schlüssel VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1502066
IUPAC-Name 5-Nitro-1,3-dihydroinden-2-on
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-indanone
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%